Merck
465054
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(Benzyloxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D +22°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCc3ccccc3
Anwendung
Building block for HIV protease inhibitors.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu, K.L. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 535-535 (1993)