Merck
463809
Sigma-Aldrich
Holmium(III)-oxalat Hydrat
≥99.99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H2O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.03 (anhydrous basis)
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
≥99.99%
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)