Wichtige Dokumente
462748
(−)-N-(Phenylsulfonyl)-glutaminsäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2CH(NHSO2C6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D −15°, c = 5 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
137-140 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC[C@H](NS(=O)(=O)c1ccccc1)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)