Merck
46261
Sigma-Aldrich
Ferrocencarboxaldehyd
purum, ≥98.0%
Synonym(e):
Ferrocencarbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10FeO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
purum
Assay
≥98.0%
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
InChIKey
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)