Merck
462535
Sigma-Aldrich
Polybutadien-graft-poly-(acrylsäuremethylester-co-acrylsäurenitril)-Pfropfpolymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CC=C.C=CC#N.COC(=O)C=C
Anwendung
Packaging containers.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Good gas barrier properties, excellent chemical resistance, high film clarity and scratch resistance.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)