Merck
462071
Sigma-Aldrich
Poly-(hexamethylenvinylen), Gemisch der linearen und cyclischen Formen
average Mw ~100,000
About This Item
Lineare Formel:
[CH2(CH2)4CH2CH=CH]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Schmelzindex
10 g/10 min (190°C/2.16kg)
Mol-Gew.
average Mw ~100,000
Zusammensetzung
cis, 20%
trans, 80%
cyclic material, 25%
Grenzviskosität
120 mL/g(lit.)
Übergangstemp.
Tg −65 °C
Tm 58 °C (DSC, peak)
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CCCCCC#C
Anwendung
Compatibilizer for EPDM and nitrile elastomers. Improves processing of rubber compounds.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Relatively low melt viscosity, undergoes vulcanization. ca. 27% crystalline