Wichtige Dokumente
461873
(S,S)-DIPAMP
≥95%
Synonym(e):
(1S,2S)-(+)-Bis-[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]-ethan, (S,S)-1,2-Bis-[(2-methoxyphenyl)-(phenylphosphino)]-ethan, (S,S)-1,2-Ethan-diyl-bis-[(2-methoxyphenyl)-phenylphosphin]
About This Item
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
101-105 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
InChIKey
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?