Merck
461296
Sigma-Aldrich
Essigsäure, Alkylestermischung (C9 bis C11)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2R, R = C10H21 (primarily)
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
220-250 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Contains various branched and linear isomers of C9 to C11 esters
Anwendung
Coalescing solvent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)