Merck
460729
Sigma-Aldrich
DAB-Am-8, Polypropylenimin-octaamin Dendrimer, Generation 2.0
volume 922 Å3
Synonym(e):
4,17-Bis-(3-aminopropyl)-8,13-bis-[3-[bis-(3-aminopropyl)-amino]-propyl]-4,8,13,17-tetraazaeicosan-1,20-diamin
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
773.28
UNSPSC-Code:
12162002
Volumen
922 Å3
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
pH-Wert
12 (25 wt. % in H2O)
Viskosität
0.28 poise(50 °C)(lit.)
Übergangstemp.
Tg −97 °C
Löslichkeit
methanol and water: soluble
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Contains 8 surface primary amino groups.
Anwendung
Coatings, adhesives, plastic additives, cosmetics, catalysts, conductive films, surfactants, controlled release and medical diagnostics.
Rechtliche Hinweise
DSM product
Vergleichbares Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)