Wichtige Dokumente
460575
Lutetium(III)-iodid
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Lutetium iodide, Lutetium triiodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lutetium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dichte
5.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Lu](I)I
InChI
1S/3HI.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
NZOCXFRGADJTKP-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.