Wichtige Dokumente
460451
Stearinsäure-(2-hydroxyethylester)
technical grade
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16CO2CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Qualität
technical grade
bp
149 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
Löslichkeit
hexane and water: insoluble
toluene, ethanol and acetone: soluble
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Anwendung
Weichmacher
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)