Merck
458058
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol-dibenzoat
Synonym(e):
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediyl dibenzoate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(O2CC6H5)C(CH3)2CH2O2CC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
225-227 °C/55 mmHg (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C22H26O4/c1-16(2)19(26-21(24)18-13-9-6-10-14-18)22(3,4)15-25-20(23)17-11-7-5-8-12-17/h5-14,16,19H,15H2,1-4H3
InChIKey
FTSXVYQZLNPTCM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Plasticizer
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)