Merck
457353
Sigma-Aldrich
1-(2,6-Difluorphenyl)-ethanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
Dichte
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)c1c(F)cccc1F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)