Wichtige Dokumente
456748
Dichloro-bis-(indenyl)-zirkonium(IV)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14Cl2Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.43
CoE-Nummer:
00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
239-243 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
Anwendung
Metallocene cocatalyst for the polymerization of olefins.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)