456519
3-Cyclopentencarbonsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
Dichte
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h1-2,5H,3-4H2,(H,7,8)
InChIKey
XVSYDLITVYBCBD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves