Merck
454761
Sigma-Aldrich
Essigsäure-(1-cyclohexen-1-ylester)
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C6H9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
76-77 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC1=CCCCC1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)