Merck
454605
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-3(2H)-benzofuranon
98%
Größe auswählen
5 G
CHF 463.00
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 463.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-86 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc2C(=O)COc12
InChI
1S/C9H8O3/c1-11-8-4-2-3-6-7(10)5-12-9(6)8/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
QSJBSTJSAZCHSA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A practical preparation of 7-methoxy-3 (2H)-benzofuranone.
Bryant, et al.
Synthetic Communications, 25(6), 915-920 (1995)