Merck
451207
Sigma-Aldrich
Kaliumtetrachloroaluminat
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
KAlCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
253-255 °C (lit.)
SMILES String
[K].Cl[Al](Cl)(Cl)Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)