Wichtige Dokumente
449067
4-Hexyloxybenzaldehyd
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5OC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
154-155 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-10-15-13-8-6-12(11-14)7-9-13/h6-9,11H,2-5,10H2,1H3
InChIKey
GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Fluorescence and FTIR Spectra Analysis of Trans-A2B2-Substituted Di-and Tetra-Phenyl Porphyrins.
Sen P, et al.
Materials, 3(8), 4446-4475 (2010)
Soluble phenyl-or alkoxyphenyl-substituted rigid-rod polyamides and polyimides containing m-terphenyls in the main chain.
Spiliopoulos LK and Mikroyannidis JA.
Macromolecules, 31(4), 1236-1245 (1998)