Wichtige Dokumente
448893
Dichlor-methyl-[2-(4-methylphenyl)-ethyl]-silan
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2CH2Si(CH3)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.21
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
103-105 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)