Wichtige Dokumente
447161
(S)-(−)-3-Benzyloxy-1,2-propandiol
99%
Synonym(e):
(S)-Glycerin-1-benzylether, 1-Benzyl-sn-glycerin
About This Item
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −4.7°, c = 20 in chloroform
bp
261 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChIKey
LWCIBYRXSHRIAP-JTQLQIEISA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?