Wichtige Dokumente
446750
Dimethyl-bis-(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)-silan
98%
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
65-68 °C (lit.)
SMILES String
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)C2C(C)=C(C)C(C)=C2C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)