Merck
444103
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III)-perchlorat -Lösung
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Dysprosium perchlorate (Dy(ClO4 )3 ), Dysprosium triperchlorate
About This Item
Lineare Formel:
Dy(ClO4)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Assay
99.9% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Konzentration
40 wt. % in H2O
Dichte
1.476 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Dy+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Dy/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
InChIKey
QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)