Wichtige Dokumente
443840
Cer(III)-perchlorat -Lösung
40 wt. % in H2O
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Ce(ClO4)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.48
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
40 wt. % in H2O
Dichte
1.501 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Ce+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?