Wichtige Dokumente
441910
6-Brom-2-benzothiazolinon
98%
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
229-233 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?