Wichtige Dokumente
440930
1,3-Bis(4-fluorbenzoyl)benzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
181-183 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(c2)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H12F2O2/c21-17-8-4-13(5-9-17)19(23)15-2-1-3-16(12-15)20(24)14-6-10-18(22)11-7-14/h1-12H
InChIKey
PISLKPDKKIDMQT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)