Merck
439924
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorbenzoyl)propionsäure
96%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4COCH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble(lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
ketone
SMILES String
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChIKey
AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)