Wichtige Dokumente
439622
Thulium(III)-iodid
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
TmI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
549.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
I[Tm](I)I
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?