Merck
439339
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexandimethanol-dibenzoat, cis-trans Gemisch
98%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CO2CH2)2C6H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
SMILES String
O=C(OCC1CCC(CC1)COC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Anwendung
Flow improvement additive in powder coatings and processing aid in plastics.
Plasticizer for hot melt adhesive systems.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)