Merck
438944
Sigma-Aldrich
1-(2-Naphthoyl)-imidazol
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
Beilstein:
5431262
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
74-78 °C (lit.)
SMILES String
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
InChIKey
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)