Wichtige Dokumente
434752
Poly-(ethylen-co-1-buten-co-1-hexen)
About This Item
Glanz
95.5 % , ASTM D 2457)
Schmelzindex
3.5 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Enthält
antioxidant (varying amounts)
Stoßfestigkeit
>1450 g/mil (ASTM D 1709, dart drop, F50)
mp (Schmelzpunkt)
92 °C (lit.)
Übergangstemp.
Tm 95 °C (DSC)
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~2.0
Elongation
linear, ASTM D 882 - 350% (at break)
SMILES String
C=C.CCC=C.CCCCC=C
Anwendung
Physikalische Eigenschaften
Narrower molecular weight and composition distributions than obtained with conventional initiators. Good toughness and heat sealing properties.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)