Merck
434418
Sigma-Aldrich
Phenol-d6
≥99 atom % D
Synonym(e):
Hexadeutero-phenol
About This Item
Lineare Formel:
C6D5OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.15
Beilstein:
2255089
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.36 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Expl.-Gr.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-QNKSCLMFSA-N
Anwendung
Employed in environmental applications.
Verpackung
Packaged in prescored ampules
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)