Wichtige Dokumente
434051
Terbium(III)-tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat)
98%
Synonym(e):
Tb(TMHD)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: terbium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
163-164 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Tb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Tb/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChIKey
JSAHJYGCYOFNGW-LWTKGLMZSA-K
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)