Merck
431761
Sigma-Aldrich
Mangan(II)-oxid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Manganmonoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MnO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder and chunks
Dichte
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
InChIKey
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)