Wichtige Dokumente
430897
Rubidiumformiat
98%
Synonym(e):
Ameisensäure Rubidiumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HCO2Rb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
SMILES String
[Rb+].[H]C([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)