Merck
427756
Sigma-Aldrich
Bor-sub-2,3-naphthalocyanin-chlorid
Dye content 75 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H18BClN6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
580.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 75%
mp (Schmelzpunkt)
270-276 °C (lit.)
λmax
673 nm
SMILES String
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6cc7ccccc7cc6c(nc2c8cc9ccccc9cc38)n15)c%10cc%11ccccc%11cc4%10
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)