Merck
426970
Supelco
Poly-(4-ethylstyrol-co-divinylbenzol)
mean pore size >75 Å, 500 μm mean particle size
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Zusammensetzung
, ~80% (divinylbenzene)
Mittlere Partikelgröße
500 μm
Porengröße
>1.75 mL/g pore volume
>75 Å mean pore size
Dichte
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Enthält keine funktionellen Gruppen. Polymeres Adsorbens zur Entfernung von löslichen organischen Verbindungen aus polaren Lösungsmitteln. Schnelle Adsorptions-/Desorptionskinetik für große organische Moleküle. Kein Abbau bei Temperaturen bis zu 150°C. Methanol ist ein gutes Regenerierungsmittel.
Anwendung
Das unlösliche polymere Adsorbens entfernt organische Moleküle aus wässrigen Medien.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Stark vernetzte Polymerkügelchen. Ein sehr vielseitiges Adsorbens, das jedoch eine geringe Kapazität für kleinere organische Moleküle haben kann.
Physikalische Form
Polymere Adsorberkügelchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)