Wichtige Dokumente
425524
2-(Trifluormethylsulfonyloxy)-1-cyclopenten-1-carbonsäure-ethylester
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11F3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
74 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)