Merck
424293
(1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylacetonato)-(trimethylphosphin)-silber(I)
About This Item
Lineare Formel:
Ag(C5HF6O2)P(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.00
MDL-Nummer:
SMILES String
CP(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
Anwendung
Used for the chemical vapor deposition of silver.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the American Chemical Society, 115, 11644-11644 (1993)
Chemistry of Materials, 5, 765-765 (1993)