Wichtige Dokumente
422568
2-Deoxy-2,2-difluor-D-erythro-pentonsäure-γ-lacton-3,5-dibenzoat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14F2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Optische Aktivität
[α]25/D +62°, c = 1 in ethyl acetate
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
SMILES String
FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O
Anwendung
Useful for the preparation of difluorinated pyrimidine nucleosides.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Synthesis, 565-565 (1992)