Merck
421251
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-ethylpyrimidin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
CCc1c(O)ncnc1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)