Wichtige Dokumente
419818
3,6-Dihydroxyflavon
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
231-234 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2OC(=C(O)C(=O)c2c1)c3ccccc3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)