Wichtige Dokumente
419737
6-Methoxyflavon
99%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
COc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-12-7-8-15-13(9-12)14(17)10-16(19-15)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
InChIKey
XZQLSABETMKIGG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Gabra2(29706)
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)