Merck
416681
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)titan(IV)-bis(trifluormethansulfonat)
98%
Synonym(e):
Di-(cyclopentadienyl)-titan-bis-(trifluormethansulfonat), Titanocen-bis-(trifluormethansulfonat)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10F6O6S2Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Ti++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.2CHF3O3S.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;+2/p-2
InChIKey
ARUXRBUQJOYABI-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for:
  • Transesterification
  • Stereoselective carbonyl-ene cyclization reactions
  • Sakurai reactions
  • Mukaiyama cross-aldol reactions
Reactant for synthesis of heterobimetallic bridging dinitrogen complexes
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)