Wichtige Dokumente
414042
Nitrilotriessigsäuremono-(2,6-dimethylanilid)
97%
Synonym(e):
HIDA
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3NHCOCH2N(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)