Wichtige Dokumente
412953
Nonadecafluordecansäure-methylester
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.308 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
Dichte
1.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H3F19O2/c1-32-2(31)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)10(26,27)11(28,29)30/h1H3
InChIKey
QJFHNYDPNSFJMR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)