Wichtige Dokumente
412694
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-propionsäure-ethylester
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13 °C (lit.)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)