Wichtige Dokumente
411159
ω-Nitro-4-(trifluormethyl)-styrol
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH=CHNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)