Wichtige Dokumente
410314
1,1,6,6-Tetramethoxyhexan
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
COC(CCCCC(OC)OC)OC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)