Merck
410160
Sigma-Aldrich
Eisen(II)-phthalocyanin-bis-(pyridin)-Komplex
Dye content 95 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H26FeN10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
726.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 95%
λmax
655 nm
SMILES String
c1ccncc1.c2ccncc2.[Fe]3n4c5nc6nc(nc7n3c(nc8nc(nc4c9ccccc59)c%10ccccc8%10)c%11ccccc7%11)c%12ccccc6%12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)